Learn More
Tocris Bioscience™ Temozolomide
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
Descripción
DNA methylating, chemotherapeutic agent. Displays antitumor activity against a board spectrum of tumors, including leukemias, lymphomas and solid tumors (IC50 = 5.0 μM for cytotoxicity against mouse TLX5 lymphoma cells). Induces autophagy in malignant glioma cells. Exhibits enhanced activity when used in combination with CHC (Cat No. 5029).
Especificaciones
Especificaciones
| Chemischer Name oder Material | Temozolomide |
| Menge | 10 mg |
| Formelmasse | 194.15 |
| Reinheit | >99% |
| Molekulargewicht | 194.154 |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido