Learn More
MAPA Professional TempCook 476 Wärmeschutzhandschuh
Artikelnummer. 31749199
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
7
9
10
Packungsgröße:
1 Paar
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
31749199 9 1 Paar
31749190 7 1 Paar
31749204 10 1 Paar
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 31749199 Lieferant MAPA Professional Lieferanten-Nr. 34476009
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    111.11 €
    83.49 € / 1 Paare
    Sparen 27.62 €
    24% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Thermischer Schutzhandschuh bietet hygienisches Design in Kombination mit effektivem Wärmeschutz; 100 % flüssigkeitsdicht.
  • Hauptfarbe: Weiß
  • Länge (mm): 450
  • ISO CUT Stufe: D
  • Risiken: Schnitt - Hitze - Kalt - Flüssig - Chemisch - Nahrungsmittel
  • Speisenorm-Perimeter: US (FDA), BfR XXI - Deutschland, italienisches Ministerialtret vom 21.03.73, französisches Dekret vom 05.08.2020
  • Beschichtungsmaterial: Griffstrukturiert – Nitril
  • Waschbar, resistent gegen Öle, Fette und Hauptwaschmittel.
  • Silikonfrei, um Spuren und Defekte auf Metallblech und Glas vor dem Streichen zu verhindern.
  • Thermischer Schutz bis zu 250 °C (Ab 150 °C kann das Produkt steifer werden und die Farbe sich verändern, aber die thermische Leistung bleibt unbeeinträchtigt).
  • Die weiße/cremefarbene Farbkodierung entspricht den Standards der Cateringbranche.
  • NORMEN:
    • Kategorie 3
    • EN374: Typ A – AFGJOT
    • EN 388: 4443D
    • EN 407: X2XXXX
    • EN 511: 111
Spezifikation
Accelerator Free Nein
Anwendungen Industrie
Coating Material Nitril
Farbe Weiß
Latex Free Ja
Material Nitril
Produkttyp Hitzebeständige Handschuhe
Größe 9
Modell Standard
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 250 °C
Temperature (Metric) Max 250 °C