Learn More
MAPA™ TempDex 710 Nitrilhandschuhe
Artikelnummer. 17658526
Change view
Click to view available options
Größe:
7
9
11
Packungsgröße:
10 Paare
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe unitSize
17658526 11 10 Paare
17668526 7 10 Paare
17678526 9 10 Paare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17658526 Lieferant MAPA™ Lieferanten-Nr. 34710031
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
TempDex 710 bieten hohe Fingerfertigkeit und thermischen Schutz.
  • Besondere Vorteile
    • Der dünne, anatomisch geformte Handschuh sorgt für Fingerfertigkeit
    • Geeignet für Langzeitnutzung: Ausgezeichnete Abriebfestigkeit
    • Silikonfrei, um Spuren und Schäden auf Metallblechen und Glas vor dem Lackieren zu verhindern
    • Erhältlich in Automatenverpackungen
  • Besondere Merkmale
    • Noppenprägung für bessere Isolierung und besseren Halt
  • Anwendungen
    • Keramik- und Kunststoffindustrie
      • Handhabung von Verbundwerkstoffen nach der Wärmeverarbeitung
    • Andere Branchen
      • Handhabung von Formen in der Keramikindustrie
      • Handhabung von heißem Stahl nach dem Schweißen
      • Handhabung heißer Rohrleitungen
    • Baubranche (Heizungstechniker/Klempner)
      • Wartung von Rohren und Heizgeräten
Spezifikation
Anwendungen Industrie
Farbe Gelb, Schwarz
Material Nitril
Größe 11
Zur Verwendung mit (Anwendung) Handhabung von Verbundwerkstoffen nach der Wärmeverarbeitung
Grip Design Noppen
Auskleidung Nahtlose Textilunterstützung
Menge 50/Karton
Beständig gegen Abrieb