Learn More
BINDER™ Temperatur-Analogausgang für 4 bis 20 mA
Alle ansehen BINDER Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
BINDER Kammern FED 400
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Ausgabe nicht einstellbar
- 4 bis 20 mA
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Analogausgang 4 bis 20 mA – für Temperaturwerte (Ausgang nicht einstellbar) |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | BINDER Kammern FED 400 |
| Material | Plastic |
| Typ | Analogausgänge |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Temperatur |