Learn More
Thermo Scientific™ Temperaturschreiber-Papier
Artikelnummer. 11888773 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Temperaturbereich:
-200°bis 0 °C
-40°bis +25 °C
Packungsgröße:
1 Stück
50 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Temperaturbereich Packungsgröße
11888773 -40°bis +25 °C 50 Stück
10354557 -200°bis 0 °C 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11888773 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 6184
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    81.85 €
    76.40 € / 50 Stück
    Sparen 5.45 €
    6% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 05-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Verwenden Sie Thermo Scientific™ Temperaturschreiber-Papier in 7-Tage-Temperaturschreibern mit Diagrammscheiben.
Verwenden Sie Thermo Scientific™ Temperaturschreiber-Papier in 7-Tage-Temperaturschreibern mit Diagrammscheiben.
  • 6 ″ (15,2 cm) Durchmesser
  • Zur Verwendung in eigenständigen und in Pulteinbau-Messschreibern
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Papier für Datenschreiber
Temperaturbereich -40°bis +25 °C
Zur Verwendung mit (Geräte) Eigenständige und eingebaute Temperaturschreiber
Überwachungsoptionen Temperaturschreiber
Statische Rückhaltezeit 7 Tage
Durchmesser (angloamerikanisch) 6 in.
Durchmesser (metrisch) 15,2 cm