Learn More
Thermo Scientific™ Temperaturschreiber
Artikelnummer. 10761863 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
-140 ° und -150 ° Freezers
-40 °C bis +38 °C.
Temperaturbereich:
-100 Bis 0 ° C
-40°bis +38 °C
Typ:
Freistehend
Integriert
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10761863
Marke: Thermo Scientific™ 63836
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Zeichnen Sie mit Thermo Scientific™ Temperaturschreibern, die mit den meisten Gefrier- und Kühlgeräten verwendet werden können, einen siebentägigen Temperaturverlauf auf 6 Zoll-Diagrammscheiben auf.
Zeichnen Sie mit Thermo Scientific™ Temperaturschreibern, die mit den meisten Gefrier- und Kühlgeräten verwendet werden können, einen siebentägigen Temperaturverlauf auf 6 in.-Diagrammscheiben auf. Diese Temperaturschreiber sind ideal geeignet, wenn Ultratiefkühlgeräte Validierungsanforderungen und behördliche Anforderungen erfüllen müssen.
  • 7-Tage-Diagrammschreiber zeichnen Temperaturen von -100 bis 0 °C auf
  • 6 in. 15,2 cm Schreiber
  • Verwenden druckempfindliches Papier, keine Druckertinte erforderlich
  • Externe eigenständige Modelle sind von qualifiziertem Personal beim Kunden zu installieren
  • Modell in Durchsteckmontage ist werkseitig vorinstalliert; Bitte bei Bestellung des Kühl- bzw. Tiefkühlgeräts angeben
Erhältlich mit verschiedenen Spannungen; bei Bestellung bitte Netzspannung angeben.
Box mit 50 Diagrammscheiben
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung 7-Tage-Diagrammschreiber
Typ Freistehend
Temperaturbereich -100 Bis 0 ° C
Zur Verwendung mit (Geräte) -140 ° und -150 ° Freezers
Statische Rückhaltezeit 7 Tage
Durchmesser (angloamerikanisch) 6 in.
Durchmesser (metrisch) 15.2cm
Überwachungsoptionen Schriftführer