Learn More
Thermo Scientific™ Temperaturschreiber
Artikelnummer. 12599777 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
-140 ° und -150 ° Freezers
-40 °C bis +38 °C.
Temperaturbereich:
-100 Bis 0 ° C
-40°bis +38 °C
Typ:
Freistehend
Integriert
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12599777
Marke: Thermo Scientific™ 61837
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zeichnen Sie mit Thermo Scientific™ Temperaturschreibern, die mit den meisten Gefrier- und Kühlgeräten verwendet werden können, einen siebentägigen Temperaturverlauf auf 6 Zoll-Diagrammscheiben auf.
Zeichnen Sie mit Thermo Scientific™ Temperaturschreibern, die mit den meisten Gefrier- und Kühlgeräten verwendet werden können, einen siebentägigen Temperaturverlauf auf 6 in.-Diagrammscheiben auf. Diese Temperaturschreiber sind ideal geeignet, wenn Ultratiefkühlgeräte Validierungsanforderungen und behördliche Anforderungen erfüllen müssen.
Merkmale:
  • 7-Tage-Diagrammschreiber zeichnen Temperaturen von -100 ° bis 0 °C auf (-40 ° bis +38 ° bei 6183-7)
  • Diagrammscheibe mit 6 in. (15,2 cm) Durchmesser
  • Druckempfindliches Papier verwenden, keine Druckertinte erforderlich
  • Das eigenständige Modell muss kundenseitig von einem qualifizierten Techniker installiert werden
  • Das am Gerät angebrachte Modell wird werksseitig eingebaut; bestellen Sie dieses beim Kauf des Kühl- oder Gefriergeräts mit
Bestellinformationen:
Für verschiedene Spannungen erhältlich; geben Sie bei der Bestellung die gewünschte Spannung an.
Im Lieferumfang enthalten:
Box mit 50 Diagrammscheiben
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung 7-Tage-Diagrammschreiber
Typ Integriert
Temperaturbereich -40°bis +38 °C
Modell Integriert
Zur Verwendung mit (Geräte) -40 °C bis +38 °C.
Statische Rückhaltezeit 7 Tage
Durchmesser (angloamerikanisch) 6 in.
Durchmesser (metrisch) 15,2 cm
Überwachungsoptionen Temperaturschreiber