Learn More
Horst™ Temperaturregler
Artikelnummer. p-8009520
Click to view available options
Modell:
HT 3
HT 30
HT 31
HT31
Arten von Sensoren:
NICr-Ni (K)
NiCr-Ni
Pt 100
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11908325
Marke: Horst™ 063101
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Wirkleistung 3500 w
Leistungsdichte 3600
Modell HT31
Arten von Sensoren NICr-Ni (K)
Stromstärke 16 A
Typ Temperaturregler
Spannung 230 V