Learn More
Binder™ Temperatur- und Feuchtigkeitsmessung
Artikelnummer. 17872445 Alle ansehen BINDER Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Binder™ Begehbare Kammer
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) unitSize
17872445 Binder™ Begehbare Kammer 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17872445 Lieferant Binder™ Lieferanten-Nr. DL300113
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Temperaturmessservice für Temperatur- und Feuchtigkeitsmesspunkte sowie Zertifikat.
  • Der Service umfasst 13 Temperaturmesspunkte und 1 Feuchtigkeitsmesspunkt in der Mitte der begehbaren Kammer mit einem vom Benutzer festgelegten Wertepaar.
  • Inklusive Zertifikat
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Binder™ Begehbare Kammer
Produkttyp Messdienst