Learn More
TFA Dostmann THERMOHYGROMETER SENDEREINHEIT
Artikelnummer. 17754239
Ansicht ändern
Click to view available options
Typ:
Temperatur-/Luftfeuchtigkeitssender
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Typ Packungsgröße
17754239 Temperatur-/Luftfeuchtigkeitssender 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17754239 Lieferant TFA Dostmann Lieferanten-Nr. 30.3187.IT
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    20.02 €
    16.14 € / 1 Stück
    Sparen 3.88 €
    19% Rabatt
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Sender für drahtlose TFA-Thermo-Hygrometer und Wetterstationen.
Sender für drahtlose TFA-Thermo-Hygrometer und Wetterstationen: 30.3044, 30.3045, 35.1109, 35.1111, 35.1113, 35.1121
  • Zur drahtlosen Übertragung des Außenklimas
  • Anzeige von Temperatur und Luftfeuchtigkeit
  • Reichweite: 100 m im freien Feld
  • Aktualisierung: alle 4 Sekunden
  • Auch zur Klimaüberwachung von abgelegenen Räumen
Spezifikation
Typ Temperatur-/Luftfeuchtigkeitssender