Learn More
Thermographic Measurements Ltd Thermax 5-stufige Uhr
Artikelnummer. 11780879
Change view
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
116°C bis 138°C
143 bis 166 ° °C
171 bis 193 ° °C
232°bis 260 °C
60 bis 82 ° °C
88 bis 110 ° °C
Packungsgröße:
10 Stück
500 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Temperaturbereich (metrisch) unitSize
11780879 171 bis 193 ° °C -
11770879 143 bis 166 ° °C 10 Stück
11740879 60 bis 82 ° °C 10 Stück
11750879 88 bis 110 ° °C 10 Stück
11700889 232°bis 260 °C 10 Stück
17777514 116°C bis 138°C 500 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11780879 Lieferant Thermographic Measurements Ltd Lieferanten-Nr. M05CTHERG6D01P1
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Einmaliger, irreversibler Schwellenwertindikator meldet die höchste erreichte Temperatur.
  • Sofortige Reaktion
  • Dauerhafte Aufzeichnung der höchsten erreichten Temperatur
  • Beständig gegen Öle, Wasser und Dampf
  • Kostengünstig und einfach in der Anwendung
  • Selbstklebend
  • Spezifikation
    Zertifizierung/Konformität ISO 9001
    Skalengröße (angloamerikanisch) 0.15 Zoll
    Skalengröße (metrisch) 14 mm
    Einwegprodukt Einmalgebrauch
    Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Anwendungen in der Laborforschung, in der Medizin, der Messtechnik, der Elektronikindustrie, Automobilindustrie, in der Luft- und Raumfahrt, in der Stahlindustrie, Metallurgie, Kunststoffindustrie, Lebensmittelindustrie
    Höhe (angloamerikanisch) 0,55 in.
    Höhe (metrisch) 14 mm
    Luftfeuchtigkeitsbereich 40 bis 60%
    Länge (metrisch) 14 mm
    Material Polyesterfilm, Acrylklebstoff
    Messzeit 2 bis 5 s
    Modell Thermax 5-stufige Uhr-Temperaturanzeige 171 °C bis 193 °C (340 °F bis 380 °F) Messbereich 6
    Thermometerfüllung Wachs-Schmelz-Technologie
    Gewicht (metrisch) 9 g
    Produkttyp Irreversible Temperaturanzeige
    Länge (angloamerikanisch) 0,55 in.
    Beschreibung Thermax 5-stufige Uhr-Temperaturanzeige 171 °C bis 193 °C (340 °F bis 380 °F)
    Max. Temperatur (angloamerikanisch) 380 °F
    Max. Temperatur (metrisch) 193 °C
    Min. Temperatur (angloamerikanisch) 340 °F
    Min. Temperatur (metrisch) 171 °C
    Temperaturbereich (angloamerikanisch) 340 °F bis 380 °F
    Temperaturbereich (metrisch) 171 bis 193 ° °C
    Calibrated Ja
    Zur Verwendung mit (Geräte) Elektrische Ausrüstung, Pumpen, Bremssysteme, Wasserpumpen, Luftfahrtausrüstung, militärische Ausrüstung
    Genauigkeit ±1 °C
    Unterteilung 171 °C, 177 °C, 182 °C, 188 °C, 193 °C (340 °F: 350 °F: 360 °F370 °F: 380 °F)
    Display 171/177/182/188/193 °C
    Umfang Dual°C°F)