Learn More
Dostmann Electronic™ Temperaturfühler
Artikelnummer. 10335548
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
120 mm
130 mm
220 mm
300 mm
Temperaturbereich (metrisch):
−200 bis 1100 °C
−40 bis 400 °C
-100°C bis +1100 °C
-200°C bis +1100 °C
Durchmesser (metrisch) Sonde:
1 mm
1,5 mm
3 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Länge (metrisch) Temperaturbereich (metrisch) Durchmesser (metrisch) Sonde unitSize
10335548 220 mm -200°C bis +1100 °C 3 mm 1 Stück
10559625 300 mm -100°C bis +1100 °C 1,5 mm 1 Stück
10661366 300 mm -100°C bis +1100 °C 3 mm 1 Stück
11894392 120 mm −40 bis 400 °C 3 mm 1 Stück
11836850 130 mm −200 bis 1100 °C 1 mm 1 Stück
5 options
Artikelnummer. 10335548
Marke: Dostmann Electronic™ 60100576
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Der Dostmann Electronic™ Eintauchtemperaturfühler eignet sich für Temperaturmessungen in Flüssigkeiten und pulverförmigen Materialien.
  • Typ K nach EN 60584-1
  • NiCr-Ni
  • Mineralisoliert
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) Sonde 3 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für flüssige, gasförmige und weiche Produkte
Enthält Kein Griff oder Kabel
Länge (metrisch) 220 mm
Produkttyp Temperaturfühler
Beschreibung Flexible Sonde
Temperaturbereich (metrisch) -200°C bis +1100 °C
Zur Verwendung mit (Geräte) P410 / TC301 / TC309 / Mini-K