Learn More
Dostmann Electronic™ Tauchtemperaturfühler
Beschreibung
- Typ K nach EN 60584-1
- NiCr-Ni
- Mineralisoliert
Spezifikation
Spezifikation
| Durchmesser (metrisch) Sonde | 3 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für flüssige, gasförmige und weiche Produkte |
| Enthält | Griff und Kabel |
| Länge (metrisch) | 300 mm |
| Produkttyp | Temperaturfühler |
| Beschreibung | Nicht flexible Sonde |
| Temperaturbereich (metrisch) | -100°C bis +1100 °C |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | P410 / TC301 / TC309 / Mini-K |