Learn More
Dostmann Electronic™ Temperaturfühler
Click to view available options
Länge (metrisch):
120 mm
130 mm
220 mm
300 mm
Temperaturbereich (metrisch):
−200 bis 1100 °C
−40 bis 400 °C
-100°C bis +1100 °C
-200°C bis +1100 °C
Durchmesser (metrisch) Sonde:
1 mm
1,5 mm
3 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Typ K nach EN 60584-1
- NiCr-Ni
- Mineralisoliert
Spezifikation
Spezifikation
| Durchmesser (metrisch) Sonde | 1 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für flüssige, gasförmige und weiche Produkte |
| Enthält | Kein Griff oder Kabel |
| Länge (metrisch) | 130 mm |
| Produkttyp | Temperaturfühler |
| Beschreibung | Flexible Sonde |
| Temperaturbereich (metrisch) | −200 bis 1100 °C |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | P410 / TC301 / TC309 / Mini-K |