Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Temperatursonde für Micro-Thermistor-Thermometer
Artikelnummer. 17397639
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
-50°bis 150 °C
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17397639
Marke: Fisherbrand™ 9022512
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Ersatzsonden und -adapter optimieren die Leistung von Thermometern für genaue und zuverlässige Messungen.
  • Ersatzsonden und -adapter gewährleisten genaue und zuverlässige Messungen
  • Geeignet für die Verwendung mit Thermistor-Thermometern 90225-27 (Traceable™ 4000)
Spezifikation
Einwegprodukt Nein
Zur Verwendung mit (Anwendung) Temperaturmessung
Länge (metrisch) 22.86 cm
Material Plastic
Messzeit Nicht getestet
Modell 4021
Sondentyp Thermistor
Produkttyp Temperature Probe
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 302 °F
Max. Temperatur (metrisch) 150 °C
Min. Temperatur (angloamerikanisch) -58 °F
Min. Temperatur (metrisch) -50 °C
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -58 °F bis 302 °F
Temperaturbereich (metrisch) -50°bis 150 °C
Calibrated Nein
Zur Verwendung mit (Geräte) Thermistor-Thermometer 90225-27 (Traceable™ 4000)
Genauigkeit ±0,05 °C (0 °C bis 100 °C)
Immersion Length 9 in.
Display None
Breite (metrisch) 12.7 cm