Learn More
BOLA Temperaturfühler K
Artikelnummer. 15324447
Ansicht ändern
Click to view available options
Zertifizierung/Konformität:
FDA
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zertifizierung/Konformität unitSize
15324447 FDA 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15324447 Lieferant BOLA Lieferanten-Nr. P185025
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Temperaturfühler K Nutzbare Länge 500 mm, ohne Stecker, spitze Spitze, Kragenring 12 mm, grünes PFA-beschichtetes Anschlusskabel (Länge 1,5 m)
  • Thermoelement K (Ni Cr + Ni) in einem PTFE-ummantelten Edelstahlrohr (1.4571).
  • Temperaturfühler 8 mm, Spitze spitz, Kragenring 12 mm.
  • Mit grünem PFA-beschichtetem Kabel (Länge: 1,5 m).
  • Typische Reaktionszeiten:
  • T 50: ca. 25 Sekunden
  • T 90: ca. 59 s
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität FDA
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Länge (metrisch) 560 mm
Länge (metrisch) Kabel 500 mm