Learn More
BOLA Temperature Probes Lemo (PT 100)
Artikelnummer. 10267021
Change view
Click to view available options
Gesamtlänge (metrisch):
100 mm
200 mm
300 mm
500 mm
600 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Gesamtlänge (metrisch) unitSize
10267021 600 mm 1 Stück
15147166 200 mm 1 Stück
15530633 100 mm 1 Stück
15416124 300 mm 1 Stück
10592552 500 mm 1 Stück
5 options
Artikelnummer. 10267021
Marke: BOLA P176030
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Temperature Probes Lemo (PT 100) PTFE/Stainless Steel, usable length: PFA-coated connector cable: 1500 mm, with LEMO connector
  • One measuring sensor in a PTFE-encapsulated stainless steel tube (1.471). Temperature probe 8 mm, tip 6 mm, collar ring 12 mm. With white PTFE-coated cable (length: 1.5 m) and coupling (type Lemo™ socket size 1, 4-wire-system).
  • Typical response times:
  • T 50: 7 - 12 s, T 90:14 - 16 s
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität FDA
Einwegprodukt Reusable
Länge (metrisch) Kabel 660 mm
Gesamtlänge (metrisch) 600 mm