Learn More
BOLA Temperature Probes Lemo (PT 100)
Click to view available options
Gesamtlänge (metrisch):
100 mm
200 mm
300 mm
500 mm
600 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- One measuring sensor in a PTFE-encapsulated stainless steel tube (1.471). Temperature probe 8 mm, tip 6 mm, collar ring 12 mm. With white PTFE-coated cable (length: 1.5 m) and coupling (type Lemo™ socket size 1, 4-wire-system).
- Typical response times:
- T 50: 7 - 12 s, T 90:14 - 16 s
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | FDA |
| Einwegprodukt | Reusable |
| Länge (metrisch) Kabel | 240 mm |
| Gesamtlänge (metrisch) | 100 mm |