Learn More
BOLA Temperature Probes (PT 100)
Artikelnummer. p-200109934
Click to view available options
Länge (metrisch) Kabel:
135 mm
240 mm
660 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10043551
Marke: BOLA P175010
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Temperature Probes (PT 100) PTFE/Stainless Steel, usable length: PFA-coated connector cable: 1500 mm
  • One measuring sensor in a PTFE-encapsulated stainless steel tube (1.471). Temperature probe 8 mm, tip 6 mm, collar ring 12 mm. With white PFA-coated cable (length: 1.5 m, 4 strands).
  • Typical response times:
  • T 50: 7 - 12 s
  • T 90:14 - 16 s
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität FDA
Einwegprodukt Reusable
Länge (metrisch) 100 mm
Länge (metrisch) Kabel 135 mm