Learn More
Eppendorf™ Temperatursensorgerät für Mastercycler
Artikelnummer. 15753145
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Mastercycler, 384-Well
Mastercycler, 96-Well
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Packungsgröße
15753145 Mastercycler, 384-Well 1 Stück
15733145 Mastercycler, 96-Well 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15753145 Lieferant Eppendorf™ Lieferanten-Nr. 0056002006
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Schnell, einfach zu verwenden und für Mastercycler PCR-Cycler geeignet.
  • Messgerät ohne Temperatursensor
  • Sensor für 96-Well- und 384-Well-Blöcke, separat erhältlich
  • Einfache, schnelle Verifizierung und Anpassung
  • Automatische Einstellung mit Mastercycler-Software, Version 2.10 oder höher
  • Kann von Drittanbietern angepasst werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Temperatursonde erforderlich
Zur Verwendung mit (Geräte) Mastercycler, 384-Well
Beschreibung Einkanal