Learn More
Eppendorf™ Temperatursensorgerät für Mastercycler
Alle ansehen Eppendorf Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Mastercycler, 384-Well
Mastercycler, 96-Well
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Messgerät ohne Temperatursensor
- Sensor für 96-Well- und 384-Well-Blöcke, separat erhältlich
- Einfache, schnelle Verifizierung und Anpassung
- Automatische Einstellung mit Mastercycler-Software, Version 2.10 oder höher
- Kann von Drittanbietern angepasst werden
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Temperatursonde erforderlich |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Mastercycler, 96-Well |
| Beschreibung | Einkanal |