Learn More
Berthold Technologies Temperaturtabelle mit Antikondens
Artikelnummer. 31777344 Alle ansehen Berthold Technologies Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Betriebstemperatur (metrisch):
15 °C bis 30 °C
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Betriebstemperatur (metrisch) Packungsgröße
31777344 15 °C bis 30 °C 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31777344 Lieferant Berthold Technologies Lieferanten-Nr. 61632
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Um die Temperatur der quadratischen Petrischalen zu kontrollieren und gleichzeitig Kondenswasser auf den Deckeln zu vermeiden.
  • Der Antikondensationstisch bietet Platz für bis zu 9 Petrischalen
  • Verwendet Wasserheizung zur Temperaturregelung
  • Das integrierte Lüftersystem erzeugt einen konstanten, kreisförmigen Luftstrom über den Schüsseln
  • Verhindert Kondensation auf Petrischalendeckeln während Experimenten
  • Hält die Lider klar, um die Bildgebung zu unterstützen
Spezifikation
Typ Proben-Tablett
Fassungsvermögen Bis zu 9 quadratische Petrischalen
Betriebstemperatur (metrisch) 15 °C bis 30 °C
Zur Verwendung mit (Geräte) Bildgebungssystem
Spannung 24 V
Farbe Schwarz