Learn More
TFA Dostmann™ THERMOHYGROMETER SENDENEINHEIT
Artikelnummer. 11766606
Ansicht ändern
Click to view available options
Ausgänge:
-40 °C bis +160 °C
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Ausgänge Packungsgröße
11766606 -40 °C bis +160 °C 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11766606 Lieferant TFA Dostmann™ Lieferanten-Nr. 30.3120.90
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    16.85 €
    12.59 € / 1 Stück
    Sparen 4.26 €
    25% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Benötigt 2 x 1,5V AAA-Batterien.
  • Anzeige mit Temperatur
  • Reichweite: 100 m im offenen Feld
  • Auch zur Temperaturüberwachung in abgelegenen Räumen
Spezifikation
Produkttyp Temperatursender
Material Kunststoff
Ausgänge -40 °C bis +160 °C