Learn More
Bochem™ Stativfuß, aus Guss, für Stativstangen D=12mm
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
80 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Vergütetes Gusseisen |
| Außendurchmesser (metrisch) | 80 mm |
| Durchmesser (metrisch) Stange | 12 mm |
| Produkttyp | Fuß für Stab |
| Menge | 1 Packungen |