Learn More
Bochem™ Tischklemme für Stativstangen D=12/13mm, für Tischplatten bis max. 55mm
Artikelnummer. 10557892
Change view
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
12/13 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Außendurchmesser (metrisch) unitSize
10557892 12/13 mm 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 10557892
Marke: Bochem™ 5260
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Material Vergütetes Gusseisen
Außendurchmesser (metrisch) 12/13 mm
Produkttyp Tischklemme
Menge 1 Packungen