Learn More
Thermo Scientific™ Template Generation System II Kit
Artikelnummer. 10255879 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
20 reactions
Packungsgröße:
20 Reaktionen
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10255879 20 reactions 20 Reaktionen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10255879 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. F702
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    359.00 €
    348.65 € / 20 Reaktionen
    Sparen 10.35 €
    2% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Führen Sie eine Transposon-vermittelte Einfügung von Primer-Bindungsstellen in Ziel-DNA zur Sequenzierung oder PCR-Amplifikation durch.
Die Transposon-Technologie ist die erste Technologie, mit der Wissenschaftler konstruierte lineare DNA-Fragmente zufällig und sehr effizient in zirkuläre oder lineare DNA-Zielmoleküle einfügen können. Das Thermo Scientific Kit II System zur Erstellung von Templates (TGS-II-Kit) basiert auf der Transpositionssreaktion des Bakteriophagen Mu. Dieses System wurde für den Einsatz bei In-vitro-Verfahren vereinfacht und enthält ein künstliches, als Entranceposon bezeichnetes My-Transposon. Die Reaktion wird allein durch das Enzym MuA-Transposase katalysiert.
Das TGS-II-Kit enthält Werkzeuge zum Einsetzen des Entranceposons in fremde DNA an zufällig ausgewählten Stellen. Das Einfügen eines Entranceposons in unbekannte Ziel-DNA schafft Primer-Bindungsstellen für verschiedene Anwendungen. Eine einfache und schnelle In-vitro-Transpositionsreaktion in einem Reaktionsröhrchen.
Besondere Eigenschaften
  • Verfügt über Templates für eine einfachere DNA-Sequenzierung in weniger Bearbeitungszeit als bei allen anderen Methoden
  • Tausende gebrauchsfertige Templates aus einer einzigen Transpositionsreaktion: Ausreichend für die Sequenzierung selbst großer DNA-Klone (z. B. BAC-Klone) ohne Fragmentierung oder Subklonierung
  • Einfache Kartierung der eingefügten Entranceposons durch Kolonie-PCR oder Restriktionsenzymverdau ermöglicht eine gezielte Sequenzierung. Zur Vervollständigung einer Sequenz sind weniger Sequenzierungsreaktionen erforderlich als beim Shotgun-Ansatz
  • Universelle Primer: Das Kit enthält Primer für die Sequenzierung und Kartierung, kundenspezifische Primer sind nicht erforderlich.
  • Bidirektionale Sequenzierung: Ein einzelner Template-Klon kann für die Sequenzierung der flankierenden DNA auf beiden Seiten des eingefügten Entranceposons verwendet werden
  • Jedes TGS-II-Kit enthält drei verschiedene Antibiotika-Resistenzgene
Das Kit enthält alle für die Durchführung der Reaktionen benötigten Komponenten sowie eine ausführliche Bedienungsanleitung. Das TGS-II-Kit ist eine aktualisierte Version des TGS-I-Kits.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Form Lösung
Format Tube
Reaktionsgeschwindigkeit Schnell
Produkttyp Template Generation System II Kit
Menge 20 reactions
Ausreichend für 20 Reaktionen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Präamplifikation, Pre-amplification
Anzahl Reaktionen 20 Reaktionen
Ausgangsmaterial DNA