Learn More
Cytiva illustra™ TempliPhi™ Sequence Resolver Kit
Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Anzahl Reaktionen:
20 Reaktionen
200 Reaktionen
Packungsgröße:
1 Set
Beschreibung
Beinhaltet
Probenpuffer, Reaktionspuffer und Enzym-Mix
- Vorbereitung ohne Kultur aus Bakterienkolonien, Glycerinkultur oder gereinigte DNA spart Zeit und Reagenzien
- Erfordert einen Arbeitsaufwand von 20 Minuten
- Ausgezeichnete Verarbeitungsleistung bei der Sequenzierung, womit Probleme mit dem Stoppen und der Komprimierung von Sequenzierungen, die mit schwierigen Matrizen im Zusammenhang stehen, gelöst werden
- Erhöht den Sequenzierungserfolg schwieriger Matrizen mit einer Leselänge von bis zu 820 bp Phred 20 .
- Für den direkten Einsatz in Zyklussequenzierungsreaktionen ohne Reinigung
- Erhältlich in den Größen20, 50 und 500 Reaktionen
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Das Kit bei -70 °C lagern. Das Enzymgemisch muss bei -70 °C gelagert werden; alle anderen Komponenten bei -20 °C. Tauen Sie die Komponenten auf Eis auf und halten Sie die Handhabungstemperatur bei 0 °C bis 4 °C |
| Beschreibung | Das illustra TempliPhi Sequence Resolver Kit verwendet die hochgradig prozessive DNS-Polymerase Phi29 mit Strang-Verdrängung und modifizierten Nukleotiden zur Amplifikation zirkulärer Templates für das darauffolgende Sequenzieren. |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Amplifikation schwieriger Templates zur erfolgreichen DNS-Sequenzierung. |
| Enthält | 1 X 900 μl Probenpuffer, 1 x 900 μl Reaktionspuffer, 1 x 100 μl Enzymmischung |
| Anzahl Reaktionen | 200 Reaktionen |
| Produkttyp | illustra TempliPhi Sequence Resolver Kit |
| Prüfzeit | 18 h |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- TempliPhi Sequence Resolver Kit, 200 reactions
- Achtung
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- MIXTURE LIST-Enthält: glycerol