Learn More
Tempshield™ Cryo-Apron™
Beschreibung
Schutz vor Spritzern und Kontaktkälte in kryogenen und ultra-kalten Umgebungen bis -196 °C
Zum Schutz gegen kryogene Dämpfe und Spritzer bis -160°C.
Längenverstellbare Bänder für Nacken und Taille, mit Schnellverschluss
Leicht und bequem
CE 0194 Cat.III EN342, EN340, EN388, EN511
Grösse: 920/610mm
Längenverstellbare Bänder für Nacken und Taille, mit Schnellverschluss
Leicht und bequem
CE 0194 Cat.III EN342, EN340, EN388, EN511
Grösse: 920/610mm
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Kryo-Schürze |
| Farbe | Blau |
| Länge (angloamerikanisch) | 36 in. |
| Länge (metrisch) | 91,4 cm |