missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mapa Professional TempTec 332 Thermal Protection Glove

Artikelnummer. 30533546
Click to view available options
Größe:
8
9
10
Packungsgröße:
1 Paar
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30533546

Marke: Mapa Professional 34332028

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Effective thermal insulation and resistance to a wide range of chemicals.

ISO cut level: X

Productivity: Good grip on slippery objects, due to the embossed texture.

Guaranteed quality: Silicone free to prevent traces, defects on metal sheet and glass prior to painting.

Thermal protection: Excellent thermal insulation, due to double-knit cotton.

Skin protection: Multi-purpose chemical resistance (acids, aliphatic solvents) increased by the thickness of the material.

Spezifikation

ANSI-Abriebleistung ANSI 0
Zertifizierungen/Konformität (Europa) CE Category 3
Chlorinated No
Anwendungen Industrial
Latex Free Yes
Material Polychloroprene
Produkttyp Neoprene Gloves
Größe 8
Norm EN 388 EN388:2212X
EN 421 No
EN ISO 374-1 Type A
EN ISO 374-1 CHEMISCHE BUCHSTABENCODES KPT
Art der Handschuhstulpe Open
Grip Design Embossed
Auskleidungsmaterial Knitted thermal protection
Auskleidung Thermal Lining
Verpackungsart Individual Bags
Beständig gegen Chemicals
Länge (metrisch) 36 cm
Produktlinie TempTec 332
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt