Learn More
Temsirolimus Isomer C (Technische Qualität), TRC
Artikelnummer. 30428619
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30428619 25 mg 25 Milligramm
30414524 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30428619 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT01796525MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1027067-40-8
Summenformel C56H87NO16
Molekulargewicht (g/mol) 1030.29
Synonym Temsirolimus Impurity 2
IUPAC-Name (1R,2R,4S)-4-((2R)-2-((3S,6R,7E,9R,9R,10R,12R,14S,15E,17E,19E,21S,23S,26R,34aS)-9,28-Dihydroxy-10,21-Dimethoxy-6,8,12,14,20,26-Hexamethyl-1,5,11,27,29-Pentaoxo-1,4,5,6,9,10,11,12,13,14,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,33,34,34a-tetracosahydro-3H-23,28-epoxypyrido[2,1-c][1]oxa[4]azacyclohentriacontin-3-yl)propyl)-2-methoxycyclohexyl 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methylpropanoat
SMILES [H][C@]1(C(O[C@@]([H])(CC([C@H](C)/C=C([C@@H](O)[C@H]2OC)\C)=O)[C@@H](C[C@@]3([H])C[C@@H](OC)[C@H](OC(C(CO)(C)CO)=O)CC3)C)=O)N(C(C(O)(O4)C([C@H](C)CC[C@]4(C[C@H](OC)/C(C)=C/C=C/C=C/[C@@H](C)C[C@@H](C)C2=O)[H])=O)=O)CCCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Temsirolimus Isomer C (Technical Grade)
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C56H87NO16/c1-33-17-13-12-14-18-34(2)45(68-9)29-41-22-20-35(3)51(63)56(67,73-41)53(65)57-24-16-15-19-42(57)52(64)71-46(30-43(60)36(4)26-39(7)49(62)50(70-11)48(61)38(6)25-33)37(5)27-40-21-23-44(47(28-40)69-10)72-54(66)55(8,31-58)32-59/h12-14,17-18,26,33,35-38,40-42,44-47,49-50,58-59,62,67H,15-16,19-25,27-32H2,1-11H3/b14-12+,17-13+,34-18+,39-26+/t33?,35?,36?,37?,38?,40-,41-,42-,44+,45?,46-,47?,49+,50?,56?/m0/s1
Formelmasse 1029.6