missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tenofovir alafenamide, MedChemExpress

Artikelnummer. 16492487
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
5 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16492487 50 mg -
16486676 100 mg 100 Milligramm
16486378 10 mg 10 Milligramm
16478967 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16492487 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY15232

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Tenofovir alafenamide (GS-7340) is an investigational oral prodrug of Tenofovir. Tenofovir is a HIV-1 nucleotide reverse transcriptase inhibitor.

Tenofovir alafenamide (GS-7340) is an investigational oral prodrug of Tenofovir. Tenofovir is a HIV-1 nucleotide reverse transcriptase inhibitor.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Tenofovir alafenamide
CAS 379270-37-8
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C21H29N6O5P
Menge 50 mg
Synonym GS-7340
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 31 mg/mL (65.06 mM) ∣H2O : 6.67 mg/mL (14.00 mM; Need ultrasonic)
SMILES NC1=NC=NC2=C1N=CN2C[C@@H](C)OC[P@](OC3=CC=CC=C3)(N[C@@H](C)C(OC(C)C)=O)=O
Molekulargewicht (g/mol) 476.47
Formelmasse 476.47
Reinheit (%) 99.02%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-anti-virus
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.