Learn More
Tenofovir-Dibenzyloxy-Isopropylcarbamat, TRC
Artikelnummer. 30426391
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30426391 25 mg
30412818 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30426391 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT01854525MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1391052-09-7
Summenformel C27H32N5O6P
Molekulargewicht (g/mol) 553.55
Synonym [[(1R)-2(6-Isopropylaminocarbamate-9H-purin-9-yl)-1-methylethoxy]methyl]phosphonic Acid Dibenzyl Ester
IUPAC-Name Propan-2-yl N-[9-[(2R)-2-[bis(phenylmethoxy)phosphorylmethoxy]propyl]purin-6-yl]carbamat
SMILES CC(C)OC(=O)Nc1ncnc2c1ncn2C[C@@H](C)OCP(=O)(OCc3ccccc3)OCc4ccccc4
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tenofovir Dibenzyloxy Isopropyl Carbamate
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C27H32N5O6P/c1-20(2)38-27(33)31-25-24-26(29-17-28-25)32(18-30-24)14-21(3)35-19-39(34,36-15-22-10-6-4-7-11-22)37-16-23-12-8-5-9-13-23/h4-13,17-18,20-21H,14-16,19H2,1-3H3,(H,28,29,31,33)/t21-/m1/s1
Formelmasse 553.209