Learn More
Tenofovir-Disoproxil-Fumarat, TRC
Artikelnummer. 30135185
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
250 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
250 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30135185 250 mg 250 Milligramm
30132877 50 mg 50 Milligramm
30007200 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30135185 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT018505250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 202138-50-9
Summenformel C19 H30 N5 O10 P . C4 H4 O4
Molekulargewicht (g/mol) 635.51
Synonym Tenofovir Disoproxil Fumarate, 5-[[(1R)-2-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-1-methylethoxy]methyl]-2,4,6,8-tetraoxa-5-phosphanonanedioic acid 1,9-bis(1-methylethyl) ester 5-oxide (2E)-2-butenedioate (1:1), 5-[[(1R)-2-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-1-methylethoxy]methyl]-2,4,6,8-tetraoxa-5-phosphanonanedioic acid bis(1-methylethyl) ester 5-oxide (2E)-2-butenedioate (1:1), (R)-5-[[2-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-1-methylethoxy]methyl]-2,4,6,8-tetraoxa-5-phosphanonanedioic acid bis(1-methylethyl) ester 5-oxide (E)-2-butenedioate (1:1), GS 4331-05, PMPA Prodrug, Tenfovir disoproxil fumarate, Tenofovir DF, Tenofovir disoproxil fumarate, Virea, Viread, BPPF
IUPAC-Name [[(2R)-1-(6-Aminopurin-9-yl)Propan-2-yl]Oxymethyl-(Propan-2-yloxycarbonyloxymethoxy)Phosphoryl]Oxymethylpropan-2-ylcarbonat;(E)-But-2-Enodionsäure
SMILES CC(C)OC(=O)OCOP(=O)(CO[C@H](C)Cn1cnc2c(N)ncnc12)OCOC(=O)OC(C)C.OC(=O)\C=C\C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tenofovir Disoproxil Fumarate
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C19H30N5O10P.C4H4O4/c1-12(2)33-18(25)28-9-31-35(27,32-10-29-19(26)34-13(3)4)11-30-14(5)6-24-8-23-15-16(20)21-7-22-17(15)24;5-3(6)1-2-4(7)8/h7-8,12-14H,6,9-11H2,1-5H3,(H2,20,21,22);1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1+/t14-;/m1./s1
Formelmasse 635.184
Reinheit (%) >95%