Learn More
Tenofovir-Isopropylcarbamat, TRC
Artikelnummer. 30426203
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30426203 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30426203 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT0185351MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tenofovir Isopropyl Carbamate
CAS 1391053-20-5
Summenformel C13H20N5O6P
Menge 1 mg
Synonym [[(1R)-2(6-Isopropylaminocarbamate-9H-purin-9-yl)-1-methylethoxy]methyl]phosphonic Acid
InChI-Formel InChI=1S/C13H20N5O6P/c1-8(2)24-13(19)17-11-10-12(15-5-14-11)18(6-16-10)4-9(3)23-7-25(20,21)22/h5-6,8-9H,4,7H2,1-3H3,(H2,20,21,22)(H,14,15,17,19)/t9-/m1/s1
SMILES CC(C)OC(=O)Nc1ncnc2c1ncn2C[C@@H](C)OCP(=O)(O)O
IUPAC-Name [(2R)-1-[6-(Propan-2-yloxycarbonylamino)purin-9-yl]propan-2-yl]oxymethylphosphonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 373.3
Formelmasse 373.1151