Learn More
Tenovin 6 Hydrochloride, TRC
Artikelnummer. 30409100
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30409100 25 mg 25 Milligramm
1 options
Artikelnummer. 30409100
Marke: Toronto Research Chemicals TRCT01847525MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tenovin 6 hydrochloride
CAS 1011557-82-6
Summenformel C25 H34 N4 O2 S
Menge 25 mg
Synonym N-[[[4-[[5-(Dimethylamino)-1-oxopentyl]amino]phenyl]amino]thioxomethyl]-4-(1,1-dimethylethyl)-benzamide Hydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C25H34N4O2S/c1-25(2,3)19-11-9-18(10-12-19)23(31)28-24(32)27-21-15-13-20(14-16-21)26-22(30)8-6-7-17-29(4)5/h9-16H,6-8,17H2,1-5H3,(H,26,30)(H2,27,28,31,32)
SMILES CN(C)CCCCC(=O)Nc1ccc(NC(=S)NC(=O)c2ccc(cc2)C(C)(C)C)cc1
IUPAC-Name 4-tert-butyl-N-[[4-[5-(dimethylamino)pentanoylamino]phenyl]carbamothioyl]benzamide
Molekulargewicht (g/mol) 454.63
Formelmasse 454.2402