Learn More
Tensin 1 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 5 publications
369.00 € - 526.05 €
Spezifikation
Antigen Tensin 1
Verdünnung Western Blot Reported in scientific literature (PMID: 30813060)., Immunohistochemistry 1:20 - 1:50, Immunocytochemistry/Immunofluorescence Reactivity reported in (PMID: 25766369). , Immunohistochemistry-Paraffin 1:20 - 1:50
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18499210
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP1-84129-25ul
25 μL
369.00 €
25 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
18757003
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP1-84129
0.1 mL
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
557.00 €
526.05 € / 0.10 Milliliter
Sparen 30.95 €
5% Rabatt
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Tensin 1 Polyclonal specifically detects Tensin 1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
Spezifikation
Spezifikation
Tensin 1
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
RUO
Human, Mouse, Rat
DKFZp586K0617, matrix-remodelling associated 6, Matrix-remodelling-associated protein 6, MGC88584, MST091, MST122, MST127, MSTP127, MXRA6, tensin, tensin 1, tensin-1, TNSMSTP122
TNS1
IgG
Affinity Purified
Specificity of human Tensin 1 antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Western Blot Reported in scientific literature (PMID: 30813060)., Immunohistochemistry 1:20 - 1:50, Immunocytochemistry/Immunofluorescence Reactivity reported in (PMID: 25766369). , Immunohistochemistry-Paraffin 1:20 - 1:50
Polyclonal
Rabbit
Cell Cycle and Replication, Signal Transduction
PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
7145
This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:EEPLNLEGLVAHRVAGVQAREKQPAEPPAPLRRRAASDGQYENQSPEATSPRSPGVRSPVQCVSPELALTIALNPGGRPKEPHLHSYK
Primary
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.