missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tensin 4/CTEN Antibody (S06-1F3), Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18637163 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
50 μg
Packungsgröße:
100 Mikroliter
50 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18637163 50 μg 50 Mikroliter
18658803 100 μg 100 Mikroliter
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18637163

Marke: Novus Biologicals NBP31979150ul

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Monoclonal Antibody

Tensin 4/CTEN Monoclonal antibody specifically detects Tensin 4/CTEN in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Tensin 4/CTEN
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon S06-1F3
Konzentration 0.3 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung 50mM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% Glycerol, 0.05% BSA
Gen-Alias CTENC terminal tensin like, C-terminal tensin-like protein, FLJ14950, tensin 4, tensin-4
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A synthetic peptide of human Tensin 4/CTEN (Uniprot # Q8IZW8)
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 50 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 84951
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.