Learn More
TEP 10 Modell Pufferlösung, pH 10
Click to view available options
Menge:
1000 ml
Packungsgröße:
1 Liter
Beschreibung
- TEP 10 Modell Pufferlösung, pH 10
- pH-Puffer von WTW sind präzise und rückführbar auf PTB/NIST in Großgrößen von 1 Liter mit integriertem Dosiergefäß-Standardpuffer
- Ungeöffnet bis zu 3 Jahre lang haltbar
- Sparsam im Gebrauch
- Einfachste Handhabung durch Dosiergerät
Spezifikation
Spezifikation
| pH | 10 |
| Physikalische Form | Flüssigkeits- |
| Menge | 1000 ml |
| Verpackung | Flasche |
| Rückführbarkeit auf NIST | Ja |