Learn More
TEP 10 Trace-Modell-Pufferlösung pH 10,1, WTW™
Click to view available options
Menge:
1000 ml
Packungsgröße:
1 Liter
Beschreibung
Technische Pufferlösungen für pH-Werte 2.00, 4.01, 7.00 sowie 10.01: 4.01 , 7.00. Dies ermöglicht die einfache Anpassung von Großpackungsgrößen an individuelle Anwendungsfälle. Puffer 10.0 ist ein Sonderfall: dieser eignet nur noch für inoLab™ Geräte der Serien 1 ,2 ,3, tragbare Messgeräte 3xx sowie verschiedene andere ältere Geräte. Alle modernen technischen Pufferlösungen sind PTB- (Physical Technical Government Agency) bzw. NIST-konform (National Institute of Standards and Technology, USA). Genauigkeit: pH-Wert ±0,03.
Spezifikation
Spezifikation
| pH | 10.1 |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Menge | 1000 ml |
| Verpackung | Flasche |
| Rückführbarkeit auf NIST | Ja |