missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tepilamide fumarate, MedChemExpress

Artikelnummer. 16495206
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16495206 100 mg -
16494278 10 mg 10 Milligramm
16417007 5 mg -
16400617 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16495206 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY109105

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Tepilamide fumarate (XP-23829) is an oral fumaric acid ester, acts as a prodrug of monomethyl fumarate, and is used in the research of moderate to severe chronic plaque psoriasis.

Tepilamide fumarate (XP-23829) is an oral fumaric acid ester, acts as a prodrug of monomethyl fumarate, and is used in the research of moderate to severe chronic plaque psoriasis.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Tepilamide fumarate
CAS 1208229-58-6
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C11H17NO5
Menge 100 mg
Synonym XP-23829
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 125 mg/mL (513.85 mM) ∣H2O : 50 mg/mL (205.54 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(OCC(N(CC)CC)=O)/C=C/C(OC)=O
Molekulargewicht (g/mol) 243.26
Formelmasse 243.26
Reinheit (%) 99.68%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.