Learn More
TER119 Rat, anti-Mouse, PE, Clone: TER-119, STEMCELL Technologies
Rat Monoclonal Antibody
120.15 € - 315.90 €
Spezifikation
| Antigen | TER119 |
|---|---|
| Klon | TER-119 |
| Anwendungen | Immunohistochemistry, Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Konjugat | PE |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17187611
|
Stemcell Technologies
100-0451 |
25 μg |
120.15 €
25 Mikrogramm |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
17197611
|
Stemcell Technologies
100-0452 |
100 μg |
315.90 €
100 Mikrogramm |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschreibung
- The TER-119 antibody reacts with murine TER119 (Ly-76), an ∼52 kDa protein associated with glycophorin A on the surface of cells of the erythroid lineage in embryonic yolk sac, fetal and newborn liver, adult bone marrow, peripheral blood, and lymphoid organs
- TER119 is an erythroid-specific marker expressed at all stages of differentiation from early proerythroblasts to mature erythrocytes, but not by erythroid colony-forming cells (BFU-E, blast-forming unit erythroid, or CFU-E, colony-forming unit erythroid)
- The TER-119 antibody is a component of the 'lineage cocktail' used to detect, or deplete cells committed to hematopoietic lineages
- In adult mice, TER119 is found on ∼20 - 25% of bone marrow cells and ∼2 - 3% of splenocytes
- This antibody clone has been verified for purity assessments of cells isolated with EasySep™ kits, including EasySep™ Mouse CD4+ T Cell Isolation Kit (Catalog #19852)
Spezifikation
| TER119 | |
| Immunohistochemistry, Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence | |
| PE | |
| Mouse |
| TER-119 | |
| Monoclonal | |
| Rat | |
| Primary |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts