Learn More
Isofield™ Tera 230 Validierte sterile Reinraum-Gesichtsmaske zum Binden - Kompatibel mit Reinraumklasse A/B
Beschreibung
- Validierte sterile Reinraum-Gesichtsmaske zum Anbinden
- 230 mm Länge mit formbarem Nasenstreifen
- 3-lagige Vliesstoffkonfiguration
- Hocheffiziente Bakterien- und Partikelfiltration
- Gammabestrahlung, mindestens 25 kGy
- Sterilitätssicherungsstufe 10-6
- Partikelabgabe (Helmke-Trommel) Kategorie I Einzeln verpackte Beutel, bedruckt mit IPA-beständiger Tinte zur Gewährleistung der Rückverfolgbarkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Gesichtsmaske für Reinräume |
| Farbe | Weiß |
| Fastening Type | Binder |
| Material | Polyethylen/Polypropylen |
| Größe | Weit |
| Sterilität | Steril |
| Modell | Plissiert |