Learn More
Hamilton™ Terasaki Dispenser
Artikelnummer. 10008330
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1/Pckg.
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10008330 1/Pckg. 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10008330 Lieferant Hamilton™ Lieferanten-Nr. 201920
Verfügbar ab: 18-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Spender mit mehreren Spritzen verteilt sechs Proben gleichzeitig bis zu 50 Mal mit einem Hebel.
  • Entwickelt für das schnelle Befüllen von 60-Well-HLA/Terasaki-Platten mit einem Wellabstand von 6,35 mm.
  • Verwendet abnehmbare Nadeln
  • Erhältlich in verschiedenen Volumen
Spezifikation
Menge 1/Pckg.
Typ Terasaki Dispenser
Kapazität (metrisch) 100 μL