Learn More
Greiner Bio-One Terasaki Platten für mikroskopische Untersuchungen
Click to view available options
Menge:
1200/Karton
Packungsgröße:
1200 Stück
Beschreibung
- Einzelnes Well-Volumen von 10 μl
- Wells mit flachem Boden
- Verbesserte Zellhaftung durch physikalische Oberflächenbearbeitung
- Platzsparendes Design mit versenktem Deckel
- Erhältlich in Faltschachtelverpackung für hohem Durchsatz oder Innenverpackung
Spezifikation
Spezifikation
| Array | 6 x 10 |
| Verschlussfarbe | Durchsichtig |
| Verschluss inklusive | Inklusive Verschluss |
| Verschlussmaterial | Polystyrol |
| Bodenform | Flach |
| Kapazität (metrisch) | 10 L (Brunnen) |
| Farbe | Durchsichtig |
| Material | Polystyrol |
| Form | Rechteckig |
| Sterilität | Unsteril |
| Mehr anzeigen |