Learn More
Terazosin Hydrochlorid Dihydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15527539 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15527539
Marke: Thermo Scientific Acros 460860010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 70024-40-7
Summenformel ClH·2H2O
Molekulargewicht (g/mol) 459.92
InChI-Schlüssel NZMOFYDMGFQZLS-UHFFFAOYSA-N
Synonym terazosin hydrochloride dihydrate, magnurol, dysalfa, flotrin, heitrin, hytrine, adecur, deflox, urodie, hytrin
PubChem CID 63016
ChEBI CHEBI:9446
IUPAC-Name [4-(4-Amino-6,7-Dimethoxychinazolin-2-yl)Piperazin-1-yl]-(Oxolan-2-yl)Methanon;Dihydrat;Hydrochlorid
SMILES COC1=C(C=C2C(=C1)C(=NC(=N2)N3CCN(CC3)C(=O)C4CCCO4)N)OC.O.O.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Terazosin hydrochloride dihydrate
Schmelzpunkt 271.0°C to 274.0°C
Verlust bei Trocknung 9% max. (105°C, 3 h)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 459.92
Reinheit (%) 98%