Learn More
Terazosinhydrochlorid-Dihydrat, LoGiCal
Artikelnummer. 30461498
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30461498 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30461498 Lieferant LoGiCal Lieferanten-Nr. LGCFOR0843.00
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
LoGiCal bietet zertifizierte Referenzmaterialien als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen an, inklusive fachkundiger Dokumentation und Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – mit LoGiCal entscheiden Sie sich für Zuverlässigkeit, Compliance und analytische Exzellenz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Terazosin hydrochloride dihydrate
CAS 70024-40-7
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Terazosin hydrochloride dihydrate
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C19 H25 N5 O4 . Cl H . 2 H2 O
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Terazosin Hydrochloride Dihydrate, 1-(4-Amino-6,7-dimethoxy-2-quinazolinyl)-4-[(tetrahydro-2-furanyl)carbonyl]piperazine Monohydrochloride Dihydrate, Terazosin Monohydrochloride Dihydrate
InChI-Formel InChI=1S/C19H25N5O4.ClH.2H2O/c1-26-15-10-12-13(11-16(15)27-2)21-19(22-17(12)20)24-7-5-23(6-8-24)18(25)14-4-3-9-28-14;;;/h10-11,14H,3-9H2,1-2H3,(H2,20,21,22);1H;2*1H2
Lösungstyp Unverdünnt
SMILES O.O.Cl.COc1cc2nc(nc(N)c2cc1OC)N3CCN(CC3)C(=O)C4CCCO4
IUPAC-Name [4-(4-Amino-6,7-Dimethoxychinazolin-2-yl)Piperazin-1-yl]-(Oxolan-2-yl)Methanon;Dihydrat;Hydrochlorid
Industry Type Klinische Tests
Molekulargewicht (g/mol) 459.92
Menge 10 mg
Formelmasse 459,1885 g/mol