Learn More
Terbinafin Hydrochlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15698725 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15698725 1 g 1 Gramm
15608735 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15698725 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 461260010
Folgen Sie dem Workflow - Entdecken Sie die Einsparungen
Verwenden Sie den Aktionscode 27967
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 78628-80-5
Summenformel C21H25N·HCl
Molekulargewicht (g/mol) 327.89
InChI-Schlüssel BWMISRWJRUSYEX-SZKNIZGXSA-N
Synonym terbinafine hydrochloride, terbinafine hcl, lamisil, terbinafine hydrochioride, lamisil krem, lamisil at, zabel, terbinafinum latin, terbinafina spanish, zimig
PubChem CID 5282481
ChEBI CHEBI:77614
IUPAC-Name (E)-N,6,6-trimethyl-N-(naphthalen-1-ylmethyl)hept-2-en-4-yn-1-amin;Hydrochlorid
SMILES CC(C)(C)C#CC=CCN(C)CC1=CC=CC2=CC=CC=C21.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Terbinafine hydrochloride
Schmelzpunkt 214,0 °C
Verlust bei Trocknung 0.5% max. (1 g, 105)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen (5% in methanol) Clear solution
Formelmasse 327.89
Reinheit (%) 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Terbinafine hydrochloride, 99%
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
Gefahrenhinweis
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P391-Verschüttete Mengen aufnehmen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Terbinafine hydrochloride