Learn More
Terbinafin-Hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30133125
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
50 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30133125 50 mg 50 Milligramm
30012515 500 mg 500 Milligramm
30011132 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30133125 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT10750050MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 78628-80-5
Summenformel C21 H25 N . Cl H
Molekulargewicht (g/mol) 327.89
Synonym Terbinafine Hydrochloride, 1-Naphthalenemethanamine, N-[(2E)-6,6-dimethyl-2-hepten-4-ynyl]-N-methyl-, hydrochloride (9CI), 1-Naphthalenemethanamine, N-(6,6-dimethyl-2-hepten-4-ynyl)-N-methyl-, hydrochloride, (E)-, Bramazil, Bramizil, Lamisil, Muzonal, Terbina
IUPAC-Name (E)-N,6,6-Trimethyl-N-(Naphthalen-1-ylmethyl)Hept-2-en-4-yn-1-amine; Hydrochlorid
SMILES Cl.CN(C\C=C\C#CC(C)(C)C)Cc1cccc2ccccc12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Terbinafine hydrochloride
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C21H25N.ClH/c1-21(2,3)15-8-5-9-16-22(4)17-19-13-10-12-18-11-6-7-14-20(18)19;/h5-7,9-14H,16-17H2,1-4H3;1H/b9-5+;
Formelmasse 327.1754
Reinheit (%) >95%