Learn More
Terbium(III)-chlorid-Hexahydrat, REacton™, 99.99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7048675
Change view
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
10 g
50 g
missing translation for 'unitSize'
10 Gramm
50 Gramm
Code produit. Menge unitSize
11306258 10 g 10 Gramm
11316258 50 g 50 Gramm
2 missing translation for 'options'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 11306258
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar 011210.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 13798-24-8 | Cl3H12O6Tb | 373.37 g/mol
Terbium(III) chloride hexahydrate is used in the primary chemical intermediates and in chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13798-24-8
Summenformel Cl3H12O6Tb
Molekulargewicht (g/mol) 373.37
MDL-Nummer MFCD00149870
InChI-Schlüssel ULJUVCOAZNLCJZ-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-Name terbium(3+) hexahydrate trichloride
SMILES O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Tb+3]
Spécification
Chemischer Name oder Material Terbium(III) chloride hexahydrate
Physikalische Form Kristalline Aggregate
Menge 10 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
Merck Index 14,9157
Löslichkeitsinformationen soluble in water
Formelmasse 373.38 (265.29 Anhydrous)
Reinheit (%) 99.99%
Güte Reacton
Geruch Geruchsneutral
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.