Learn More
Terbium(III,IV)-oxid, REacton™, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Schmelzpunkt | 2340°C |
| CAS | 12037-01-3 |
| Physikalische Form | Fest |
| Menge | 250 g |
| Summenformel | Tb{4}O{7} |
| Reinheit (%) | 99.9% |